Merck
B59608
Sigma-Aldrich
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
別名:
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BrO2
CAS番号:
分子量:
164.99
Beilstein:
107800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI Key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B59608-5KG:
B59608-100G:
B59608-VAR:
B59608-25G:
B59608-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)