Merck
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
別名:
δ-Caprolactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
FEMA番号:
3167
EC Number:
欧州評議会番号:
641
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.01
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
詳細
GMO - Free
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fruity
SMILES記法
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F
引火点(℃)
107 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316700-5KG:4548173914473
W316700-1KG:4548173914466
W316700-100G:4548173914459
W316700-SAMPLE:
W316700-BULK:
W316700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W316700-1KG4061826684023
W316700-100G4061837527890
W316700-5KG4061833654422
W316700-SAMPLE4061833343746