Merck
D158550
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.1% Water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、幅広い産業用途を持つ極性有機溶媒です。ホルミル化、アミノカルボニル化、アミノ化、アミド化、シアン化など多数の反応の前駆体です。オキシ塩化リンとともに、反応性芳香族およびヘテロ芳香族基質のホルミル化に使用されるビルスマイヤー試薬を形成します。DMFの誘電緩和実験は、238.15~338.15 Kで実施されています。DMFとイオン液体、アンモニウム塩およびイミダゾリウム塩との間の分子相互作用の熱物性値が研究されています。硝酸アンモニウムとDMF間の溶質-溶媒相互作用の特性が検討されています。
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミドは、高純度ポリウレタンおよびナノ複合体溶液の調製に使用されています。
以下のプロセスに使用することができます:
  • 金ナノ粒子の合成。
  • キャピラリー電気泳動。
  • N,N-ジメチルアミノピリジンの位置選択的合成。
  • 尿素との3:1溶媒和物である尿素‐N,N-ジメチルホルムアミドの合成。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
その他情報
より環境にやさしい代替製品であるキュレネ(807796)は、DMFが使用される多くの用途で利用可能です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D158550-20L:4548173193618
D158550-18L-CS:
D158550-H:
D158550-6X1L:
D158550-2.5L:
D158550-VAR:
D158550-1L:4548173193601
D158550-4X2.5L:
D158550-200L:
D158550-5L:4548173348339
D158550-18L:4548173193595
D158550-500ML:
D158550-25L:
D158550-4L:4548173193625
D158550-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction of chloropyridazines with N,N -dimethylformamide.
Lee WS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 37(6), 1591-1591 (2000)
N,N-dimethylformamide as a reaction medium for metal nanoparticle synthesis.
Pastoriza-Santos I and Liz-Marzan LM.
Advances in Functional Materials, 19(5), 679-688 (2009)
Urea-N,N-dimethylformamide (3/1).
Fernandes P, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), 4861-4861 (2007)
Capillary electrophoresis in N,N-dimethylformamide.
Porras SP and Kenndler E.
Electrophoresis, 26(17), 3279-3291 (2005)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)