安全性情報
P7998
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
別名:
Alkaline phosphatase substrate solution (pNPP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.83
製品名
ELISA用アルカリホスファターゼイエロー (pNPP) 液体基質システム, ready to use solution
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は、p-ニトロフェニルリン酸(pNPP)で構成される、すぐに使用できる緩衝アルカリホスファターゼ基質です。この製品は、安定性と反応性を強化すると共にベースライン吸収を低減する不溶性安定剤を含む進化した基質系です。この製品は可溶性最終産物を生成することから、ブロッティングまたは組織化学的研究に使用することは推奨されません。
アプリケーション
可溶性の黄色い物質を生じます。この生成物は405 nmで吸光度を測定することができます。エンドポイント法の場合は、3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させることもできます。ELISA(マイクロウェル)法に適しています。膜の分析における使用には適していません。
注意
2~8°Cで保存すると1年間は安定です。
物理的形状
そのままお使いいただけます
調製ノート
アルカリホスファタ-ゼ基質であるp-ニトロフェニルリン酸を含有しています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P7998-BULK:
P7998-VAR:
P7998-100ML-LBL:
P7998-100ML:
P7998-100ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristina A Teixeira et al.
Clinical science (London, England : 1979), 130(18), 1665-1675 (2016-07-08)
Transthyretin (TTR)-related amyloidoses are diseases characterized by extracellular deposition of amyloid fibrils and aggregates in tissues composed of insoluble misfolded TTR that becomes toxic. Previous studies have demonstrated the ability of small compounds in preventing and reversing TTR V30M deposition
Laura C Jacques et al.
Nature communications, 11(1), 1892-1892 (2020-04-22)
Streptococcus pneumoniae serotype 1 is the predominant cause of invasive pneumococcal disease in sub-Saharan Africa, but the mechanism behind its increased invasiveness is not well understood. Here, we use mouse models of lung infection to identify virulence factors associated with
Hannah M Rowe et al.
Infection and immunity, 87(10) (2019-07-17)
Acute otitis media is one of the most common childhood infections worldwide. Currently licensed vaccines against the common otopathogen Streptococcus pneumoniae target the bacterial capsular polysaccharide and confer no protection against nonencapsulated strains or capsular types outside vaccine coverage. Mucosal
Molhm Nassir et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(46), 9913-9923 (2019-11-14)
Nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase-1 (NPP1) inhibitors have been suggested as a potential treatment for calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) deposition disease. Here, we targeted the development of improved NPP1 inhibitors based on acyclic mimics of Pα,α-phosphorodithioate-substituted adenine nucleotides, 7-10. The latter were obtained
Ortal Danino et al.
Rheumatology (Oxford, England), 57(8), 1472-1480 (2018-04-25)
Calcium pyrophosphate deposition (CPPD) is associated with osteoarthritis and is the cause of a common inflammatory articular disease. Ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (eNPP1) is the major ecto-pyrophosphatase in chondrocytes and cartilage-derived matrix vesicles (MVs). Thus, eNPP1 is a principle contributor to
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.