Merck
N7653
Sigma-Aldrich
p-ニトロフェニルリン酸 液体基質システム
alkaline phosphatase substrate, liquid
別名:
4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム塩 溶液, pNPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2
CAS番号:
分子量:
263.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
p-ニトロフェニルリン酸 液体基質システム, liquid
形状
liquid
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
詳細
p-ニトロフェニルリン酸(pNPP)液体基質システムは、p-ニトロフェニルリン酸、バッファー、及び必要なマグネシウムカチオンを、便利でready-to-useな単一の溶液試薬にまとめたものです。可溶性の最終生成物を産生するため、pNPPはアルカリホスファターゼ酵素免疫測定法に最適な基質です。
アプリケーション
p-ニトロフェニルリン酸液体基質システムは、アルカリホスファターゼアッセイにおいて、アルカリホスファターゼ活性測定用の基質として使用されています。
可溶性の、405 nmで読み取り可能な黄色の最終生成物を与えるアルカリホスファターゼの基質。反応を3N NaOHで停止させ、405 nmで読み取る場合があります。ELISA(マイクロウェル)での使用を推奨します。膜を使用するアプリケーションにはお勧めしません。
生物化学的/生理学的作用
4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム六水和物(pNPP)は、タンパク質チロシンホスファターゼ活性を測定する、非タンパク質性かつ非特異的な基質です。pNPPは、加水分解されるとp-ニトロフェノールになります。アルカリホスファターゼの一般的な発色基質です。
注意
0°C未満で1年以上安定に保存できます。
物理的形状
そのまま使用可能。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N7653-BULK:
N7653-VAR:
N7653-100ML:4548174007488
文書ライブラリにアクセスする
L Jonasson et al.
Scientific reports, 7(1), 17545-17545 (2017-12-14)
Psychological stress is thought to be an important trigger of cardiovascular events, yet the involved pathways and mediators are largely unknown. Elevated systemic levels of the pro-inflammatory alarmin S100A8/A9 correlate with poor prognosis in coronary artery disease (CAD) patients. Here
Mingzhu Chen et al.
European journal of medicinal chemistry, 178, 108-115 (2019-06-09)
As dual regulators, the PTP-1B signaling pathway and α-glucosidase slow glucose release and increase the degree of insulin sensitivity, representing a promising therapeutic target for type 2 diabetes. In this study, we systematically examined the in vivo and in vitro anti-diabetic activities
Cheng-Chi Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(33), 11661-11666 (2008-08-12)
Cancer-associated carbohydrate antigens are often found on the surface of cancer cells. Understanding their roles in cancer progression will lead to the development of new therapeutics and high-sensitivity diagnostics for cancers. Globo H is a member of this family, which
I K Manoylov et al.
Clinical and experimental immunology, 197(3), 329-340 (2019-04-23)
Type 1 diabetes mellitus is an autoimmune metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia, the presence of autoreactive T and B cells and autoantibodies against self-antigens. A membrane-bound enzyme on the pancreatic beta-cells, glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), is one of
Evaluation of selective laser sintered polyamide/hydroxyapatite composite compositions-in vitro and in vivo
Kamarajan, et al.
International journal of biomedical research, 80(8), 467-474 (2007)
資料
Review a high-throughput ELISA-based method to identify peptide substrates for class-specific and/or enzyme-specific Protein Tyrosine Kinases (PTKs) that can be utilized for the detection of kinase activity both in vivo and in vitro.
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.