製品名
SIGMAFAST™ p-ニトロフェニルホスファート タブレット, tablet, To prepare 5 mL
フォーム
tablet
溶解性
deionized water: soluble 5 mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 非分泌型アルカリホスファターゼを定量して骨芽細胞様細胞(SaoS-2)の分化をモニタリングするため
- アルカリホスファターゼアッセイにおいてマウスの前骨芽細胞であるMC3T3-E1細胞を染色するため
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)を用いてヘモグロビン結合α-シヌクレインを測定するExtrAvidin®アルカリホスファターゼの基質として
- アビリン毒素のELISA検出のためのアルカリホスファターゼ結合抗体の基質として
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
N1891-BULK:
N1891-VAR:
N1891-5SET:
N1891-50SET:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.
プロトコル
ELISA Procedures