About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29N5O5S
CAS番号:
分子量:
451.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
acetic acid: 20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI Key
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ビオチン-マレイミドは、人為的に誘導した、または天然のスルファドリル基を通してさまざまなタンパク質をビオチン化するのに使用する試薬を含有するビオチン固有のチオルです。これは、普遍的かつ多目的のチオル固有のプローブとして使用できます。ビオチン-マレイミドは、タンパク質SH基を検出するためのドット・ブロットにも使用できます。
アプリケーション
スルフヒドリル基に特異的なビオチン標識試薬です。効率の高いチオエ-テル結合によってカップリングします。通常、タンパク質などの内在性スルフヒドリル基とのカップリングに使用され、1級アミンは修飾されません。
ツイーン20を0.1%含有し、室温で1時間培養した、PBSに入った0.01mg/mlのビオチン-マレイミドを使用して、固定化したペプチドに存在する脱保護システイン・チオルを検出できます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1267-VAR:
B1267-PH:
B1267-25MG:
B1267PROC:
B1267-100MG:
B1267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Gregorius et al.
Analytical biochemistry, 299(1), 84-91 (2001-12-01)
The orientation of an immobilized antigen is important for recognition by, e.g., an antibody. When noncovalent passive adsorption is used for immobilization, the number of ways that the antigen can attach to the surface is numerous and control of how
E A Bayer et al.
Analytical biochemistry, 149(2), 529-536 (1985-09-01)
A biotin-containing, thiol-specific reagent, 3-(N-maleimido-propionyl) biocytin (MPB), was synthesized and used to biotinylate various proteins via native or artificially induced sulfhydryl groups. In combination with appropriate avidin- or streptavidin-conjugated markers (i.e., fluorescent, enzyme-conjugated, electron-dense, etc.), MPB essentially constitutes a universal
Camilla To Benfield et al.
Life science alliance, 3(1) (2019-12-13)
Host interferon-induced transmembrane proteins (IFITMs) are broad-spectrum antiviral restriction factors. Of these, IFITM3 potently inhibits viruses that enter cells through acidic endosomes, many of which are zoonotic and emerging viruses with bats (order Chiroptera) as their natural hosts. We previously
Nicolai T Sand et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-05)
Early detection and monitoring of cancer progression is key to successful treatment. Therefore, much research is invested in developing technologies, enabling effective and valuable use of non-invasive liquid biopsies. This includes the detection and analysis of circulating tumor cells (CTCs)
Hongfeng Wang et al.
Autophagy, 16(9), 1683-1696 (2019-12-13)
Significant evidences indicate that reactive oxygen species (ROS) can induce macroautophagy/autophagy under both physiological and pathological conditions. Although the relationship between ROS and autophagy regulation has been well studied, the basic mechanism by which ROS affects autophagy and the biological