Merck
809608
Sigma-Aldrich
ビオチン-2′,2′,3′,3′-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
別名:
ビタミンB7-d4, ビタミンB8-d4, ビタミンH-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D4H12N2O3S
分子量:
248.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
mp
228 °C
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C[C@@H]1SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-CCSQOTJNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ビオチンは、ビタミンB7としても知られる水溶性ビタミンです。脂肪酸の合成と糖新生に関係しています。ビオチンは植物と動物に見られます。ビオチンが欠乏すると、ヒトおよび動物の成長の遅延、脱毛症、神経障害が引き起こされます
ビオチン-2′,2′,3′,3′-d4はビタミンB7の同位体であり、C-2′、C-2′、C-3′、C-3′プロトンが重水素に置換されています。
アプリケーション
ビオチン-2′,2′,3′,3′-d4は、特定の生体サンプルを用いて正確にデータを解釈するための安定同位体内部標準として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
809608-VAR:
809608-1MG:
809608-1MG-PW:
809608-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
D(+)-Biotin Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51209
D(+)-Biotin
ビオチン powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
B4639
ビオチン
A IJpelaar et al.
Clinical biochemistry, 83, 78-80 (2020-05-31)
Despite the increasing awareness about biotin interference with immunoassays, so far, only two studies have quantified the prevalence of elevated biotin in patient populations. In a US study, over 7% had biotin concentrations exceeding 10 ng/mL, whereas in an Australian study
Magnetic resonance imaging assays for dimethyl sulfoxide effect on cancer vasculature
Cyran CC, et al.
Investigative Radiology, 43(5), 298-298 (2008)
Agar plate method using Lactobacillus plantarum for biotin determination in serum and urine
FUKUI T, et al.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 40(5), 491-498 (1994)
Factitious Graves disease due to biotin immunoassay interference-a case and review of the literature
Elston MS, et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(9), 3251-3255 (2016)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
809608-1MG4061826688915