Merck
563218
Sigma-Aldrich
亜硝酸ナトリウム
99.999% trace metals basis
別名:
亜硝酸ナトリウム(NaNO2 ), 防錆
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNO2
CAS番号:
分子量:
69.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
自己発火温度
914 °F
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
271 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
亜硝酸ナトリウム(NaNO2)は、以下のようなさまざまな用途に使用することができます:
  • 腐食抑制
  • シアン化物中毒に有効な薬剤
  • 微生物の生育の阻害
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563218-25G:4548173170411
563218-BULK:
563218-VAR:
563218-100G:4548173170404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thiourea and substituted thioureas as corrosion inhibitors for aluminium in sodium nitrite solution
Subramanyam NC, et al.
Corrosion Science, 34(4), 563-571 (1993)
Jenna L Gordon et al.
Veterinary sciences, 7(2) (2020-04-29)
Neuroblastoma, the most common extracranial solid tumor in children, accounts for 15% of all pediatric cancer deaths. Pharmaceutical applications of S-Nitrosylation, which, under normal conditions is involved with a host of epigenetic and embryological development pathways, have exhibited great potential
Yen-Jung Chen et al.
Antioxidants & redox signaling, 31(2), 109-126 (2018-11-13)
Aims: The coordination of neurons to execute brain functions requires plenty of oxygen. Thus, it is not surprising that
Lucas C Pinheiro et al.
Free radical biology & medicine, 53(4), 701-709 (2012-06-23)
The new pathway nitrate-nitrite-nitric oxide (NO) has emerged as a physiological alternative to the classical enzymatic pathway for NO formation from l-arginine. Nitrate is converted to nitrite by commensal bacteria in the oral cavity and the nitrite formed is then
Paul J Shami et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(14), 4356-4366 (2006-07-11)
The literature provides evidence that metabolic nitric oxide (NO) release mediates the cytotoxic activities (against human leukemia and prostate cancer xenografts in mice) of JS-K, a compound of structure R(2)N-N(O)=NO-Ar for which R(2)N is 4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl and Ar is 2,4-dinitrophenyl. Here