Merck
1.06549
Supelco
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Sodium nitrite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO2
CAS番号:
分子量:
69.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (manganometric)
形状
solid
有効性
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
820 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体