Merck
901602
Sigma-Aldrich
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
別名:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H10O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
詳細
fp: >135 deg °C
フォーム
liquid
濃度
1 M in dichloromethane
屈折率
n/D 1.4204
密度
1.260 g/mL
官能基
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
InChI Key
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901602-25ML:
901602-100ML:
901602-VAR:
901602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)