Merck
638463
Sigma-Aldrich
4-ヨードフェニルヒドラジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7IN2
CAS番号:
分子量:
234.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
102-106 °C (lit.)
官能基
hydrazine
iodo
SMILES記法
NNc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H7IN2/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5/h1-4,9H,8H2
InChI Key
IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
638463-VAR:
638463-BULK:
638463-5G:4548173989686
638463-1G:4548173989679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)