Merck
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
別名:
1-(N,N-ジメチルアミノ)-4,4-ジエトキシブタン, 4,4-ジエトキシ-N,N-ジメチルブタンアミン, 4,4-ジエトキシ-N,N-ジメチルブチルアミン, 4-ジメチルアミノブタナール ジエチル アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H23NO2
CAS番号:
分子量:
189.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
157.8 °F
引火点(℃)
69.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
647055-VAR:
647055-5G:
647055-25G:
647055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)