Merck
1727097
USP
Zolmitriptan Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, pharmaceutical primary standard
別名:
1-(N,N-ジメチルアミノ)-4,4-ジエトキシブタン, 4,4-ジエトキシ-N,N-ジメチルブタンアミン, 4,4-ジエトキシ-N,N-ジメチルブチルアミン, 4-ジメチルアミノブタナール ジエチル アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H23NO2
CAS番号:
分子量:
189.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zolmitriptan
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zolmitriptan Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Zolmitriptan
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
157.8 °F
引火点(℃)
69.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1727097-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)