Merck
PHR1117
Supelco
ブチル化ヒドロキシトルエン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール, 2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
1911640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E321
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
butylated hydroxytoluene
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
878 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダード物質の調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
ブチル化ヒドロキシトルエン(BHT)は、食品添加物として使用されるフェノール系酸化防止剤です。乾燥シリアル、調理油、および動物性食品にしばしば添加されます。また、BHTは、医薬品、脂溶性ビタミン、および化粧品の安定性を高めることでも知られています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB3695と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1117-1G-PW:
PHR1117-1G:4548173956916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactivity of butylated hydroxytoluene.
Lambert CR, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 21(3), 395-400 (1996)
Deliang Guo et al.
Science signaling, 2(101), ra82-ra82 (2009-12-17)
Glioblastoma, the most common malignant brain tumor, is among the most lethal and difficult cancers to treat. Although epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations are frequent in glioblastoma, their clinical relevance is poorly understood. Studies of tumors from patients treated
Hiroya Okamoto et al.
Experimental dermatology, 21 Suppl 1, 5-7 (2012-06-01)
Pt nanoparticle is a strong reductant and has been used as an antioxidant in cosmetics and medicine. It was reported to have catalase-like activity, which converts hydrogen peroxide to water and oxygen. However, in this study, freshly prepared Pt nanoparticle
A M Malkinson
Environmental mutagenesis, 5(3), 353-362 (1983-01-01)
Although the average American's daily consumption of BHT can be measured in milligrams, there are numerous reports that BHT causes organ damage in laboratory animals. Only a few genotoxic effects of BHT have been reported, however, including mutagenicity in the
Metabolism and pulmonary toxicity of butylated hydroxytoluene (BHT).
H Witschi et al.
Pharmacology & therapeutics, 42(1), 89-113 (1989-01-01)
プロトコル
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm