蒸気密度
7.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
68-72 °C
69-73 °C (lit.)
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34750-6X1KG-F:
34750-250G-F:4548173938318
34750-6X250G-F:
34750-5KG-F:
34750-1KG-F:4548173938301
34750-BULK-F:
34750-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック