75918
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
878 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
- Antioxidant and nanoremediation applications: The study highlighted the use of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol or BHT in the synthesis of biogenic silver nanoparticles with antioxidant properties, emphasizing its role in environmental remediation and protection against oxidative stress (Silva et al., 2024).
- Antioxidant peptides from silk protein: This research demonstrated the antioxidant properties of peptides derived from Bombyx mori, with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol possibly serving as a comparative standard in evaluating antioxidant activity, showcasing its importance in food and biochemical research (Chukiatsiri et al., 2024).
- Biotechnological production of vitamins: Its role could extend to serving as a standard in optimizing metabolic pathways for the production of other important compounds, like retinol in biotechnology applications, highlighting its utility in industrial microbiology (Ren et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75918-VAR:
75918-BULK:
75918-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック