certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. B1212000
traceable to USP 1083008
蒸気密度
6.2 (vs air)
APIファミリー
butylhydroxyanisole
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
599 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1304-1G:
PHR1304-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック