Merck
T61301
Sigma-Aldrich
ホスホノ酢酸トリエチル
98%
別名:
(ジエトキシホスフィニル)酢酸 エチル エステル, NSC 13898, NSC 16128, ジエチルエトキシカルボニルメチルホスホナート, トリエチルカルボキシメチルホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
224.19
Beilstein:
1343714
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応
  • 分子内Heck型環化および異性化
  • Tsuji-Trost型反応
  • 分子内アリーン-エン反応
  • アルデヒドの合成
最近、(S)-プロピレンオキシドからキラルな2-メチルシクロプロパンカルボン酸の合成に用いられたHorner-Emmons-Wadsworth試薬です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T61301-VAR:
T61301-25G:
T61301-100G:
T61301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic Process Research & Development, 11, 689-689 (2007)
M Rodriguez et al.
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.