Merck
174653
Sigma-Aldrich
2-ホスホノプロピオン酸トリエチル
98%
別名:
2-(ジエトキシホスホリル)プロピオン酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
238.22
Beilstein:
1786994
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phosphonate
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
このWittig-Horner試薬はさまざまなアルデヒドやケトンと縮合してアクリル酸エステルを生成します。
以下の用途に関与する反応剤です。
  • フロレソリドBの合成に用いる分子内共役付加
  • γ-ブチロラクトン類の化学酵素的ワンポット合成
  • 不斉水素化を経由するスピロインダンジメチル酢酸のエナンチオ選択的合成
  • 立体選択的分子内Diels-Alder反応
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
174653-5KG:
174653-50G:
174653-VAR:
174653-BULK:
174653-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 21, 17-17 (1991)
Tetrahedron, 48, 10327-10327 (1992)