Merck
D91705
Sigma-Aldrich
ジエチル シアノメチルホスホナート
98%
別名:
(ジエチルホスホノ)アセトニトリル, シアノメチルホスホン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2PO(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
177.14
Beilstein:
1772981
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
InChI Key
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノメチルホスホン酸ジエチルは、ホーナー・ワズワース・エモンズのオレフィン化反応の試薬として使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91705-VAR:
D91705-BULK:
D91705-10G:4548173194974
D91705-50G:4548173194981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)