Merck
D55504
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロアニリン
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
162.02
Beilstein:
775084
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI Key
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D55504-25G:
D55504-250G:
D55504-VAR:
D55504-500G:
D55504-BULK:
D55504-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olivia X H Ong et al.
Ultrasonics sonochemistry, 26, 399-407 (2015-02-03)
Application of high intensity ultrasound has shown potential in the production of Maillard reaction odor-active flavor compounds in model systems. The impact of initial pH, sonication duration, and ultrasound intensity on the production of Maillard reaction products (MRPs) by ultrasound