Merck
658820
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,6-ジクロロアニリン
97%
別名:
(4-ブロモ-2,6-ジクロロフェニル)アミン, 2,6-ジクロロ-4-ブロモアニリン, 4-ブロモ-2,6-ジクロロ-ベンゼンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4BrCl2N
CAS番号:
分子量:
240.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-87 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI Key
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658820-BULK:
658820-VAR:
658820-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)