Merck
T54003
Sigma-Aldrich
2,4,5-トリクロロアニリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
196.46
Beilstein:
879091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
bp
270 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T54003-VAR:
T54003-BULK:
T54003-500G:
T54003-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sławomir Kasperowicz et al.
IUBMB life, 72(6), 1211-1219 (2020-03-13)
A series of chlorine-substituted benzotriazole derivatives, representing all possible substitution patterns of halogen atoms attached to the benzotriazole benzene ring, were synthetized as potential inhibitors of human protein kinase CK2. Basic ADME parameters for the free solutes (hydrophobicity, electronic properties)
プロトコル
GC Analysis of Anilines on Equity®-5