Merck
100900
Sigma-Aldrich
4-ブロモアニリン
97%
別名:
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
172.02
Beilstein:
742031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-62 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモアニリンは、次の物質の調製において出発物質として使用できます。
  • アルケンのジヒドロキシル化に用いるSharpless不斉リガンド。
  • 4-ブロモフェニルアジド、4-ブロモニトロソベンゼンN-(4-ブロモフェニル)-4-メチルベンゼンスルホンアミド、エチル 4-(4-(4-メチルフェニルスルホンアミド)フェニル)ブタン酸などの化学中間体。
4-ブロモベンゼンジアゾニウム中間体の調製を介してのカーボンナノチューブの表面官能基化にも使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
100900-BULK:
100900-100G:
100900-5G:
100900-VAR:
100900-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A triazine core for a new class of Sharpless asymmetric dihydroxylation ligands
McNamara CA, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8527-8529 (2004)
Thermal azide-alkene cycloaddition reactions: straightforward multi-gram access to δ 2-1, 2, 3-triazolines in deep eutectic solvents
Sebest F, et al.
Green Chemistry, 20(17), 4023-4035 (2018)
Photoactive boron-nitrogen-carbon hybrids: from azo-borazines to polymeric materials
Oubaha H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(17), 4023-4035 (2019)
Solvent-free functionalization of carbon nanotubes
Dyke CA and Tour JM
Journal of the American Chemical Society, 125(5), 1156-1157 (2003)
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl halides with alkyl halides: Ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)-phenyl) butanoate
Everson DA, et al.
Organic Syntheses, 90(17), 200-200 (2013)