認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
硫酸塩灰分
≤0.1%
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
溶解性
50 g/L
かさ密度
330 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI Key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3