Merck
208213
Sigma-Aldrich
ポリリン酸
greener alternative
reagent grade, 115% H3PO4 basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hn+2PnO3n+1
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38070203
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
115% H3PO4 basis
形状
viscous liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
密度
2.06 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリリン酸(PPA)は、各種反応のアシル化およびアルキル化試薬として広く使用されています。優れた脱水性を有する強鉱酸です。
アプリケーション
ポリリン酸は、芳香族スルホン、N-置換アミド、および4-アミノベンゾフェノンの合成に使用することができます。脱水反応、フィッシャーのインドール合成反応、ベックマン転位反応、およびシュミット転位反応にも使用することができます。各種芳香族ケトンの合成における触媒として使用可能です。
PPAは、尿素とメタノールから炭酸ジメチル(DMC)を合成する際の触媒としても使用できます。その過程で生成するアンモニアの吸着剤としても働きます。PPAは、取り扱いが容易な、再使用可能な不均一系触媒であるシリカ担持ポリリン酸(PPA-SiO2)の調製にも使用できます。
その他情報
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
208213-VAR-D:
208213-100G:
208213-VAR:
208213-5G:
208213-25G:
208213-1KG:
208213-25KG:
208213-500G:
208213-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silica-supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2): An efficient and reusable heterogeneous catalyst for ecofriendly organic synthesis.
Vekariya RH, et al.
Synthetic Communications, 46(3), 197-219 (2016)
906. Synthetic uses of polyphosphoric acid.
Denton DA and Suschitzky H.
Journal of the Chemical Society, 4741-4743 (1963)
Synthesis of dimethyl carbonate from urea and methanol using polyphosphoric acid as catalyst.
Sun J, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1), 82-86 (2005)
Meng-Yang Chang et al.
Organic letters, 14(9), 2198-2201 (2012-04-21)
A straightforward synthesis of 3,8-dimethoxy-10,11-dihydrobenzo[j]fluoranthen-12-ones 1 is reported in a seven-step route from biphenyl-4,4'-diol 2 via the transformation of a double Claisen rearrangement, cross metathesis with ethyl acrylate, and polyphosphoric acid (PPA)-promoted Friedel-Crafts electrophilic benzannulation in good yields.
Stanimir Manolov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(2), 1869-1880 (2013-02-05)
We report herein an application of an α-amidoalkylation reaction, as an alternative efficient synthesis of 4-aryl- and 4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives. The amides required for this purpose would result from reaction of aminoacetaldehyde dimethylacetal with different substituted benzenes in polyphosphoric acid, followed