Merck
H50802
Sigma-Aldrich
2-(2-ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO2
CAS番号:
分子量:
211.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
338 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
InChI Key
GHGZVWOTJDLREY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H50802-5G:
H50802-VAR:
H50802-25G:
H50802-10G:
H50802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shang Yanfang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117746-117746 (2019-11-24)
A 2-oxo-2H-chromene-3-carbohydrazide (CHB) was synthesized by the reaction of salicylaldehyde with diethyl malonate and hydrazine hydrate. The recognition behaviors of CHB to Zn2+ were investigated and the results showed that CHB exhibits well selectivity and sensitivity to Zn2+ with fast