Merck
C94009
Sigma-Aldrich
4-シアノフェノール
95%
別名:
4-ヒドロキシベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4OH
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
386130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
crystals
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
InChI Key
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-シアノフェノールは、血管拡張薬であるレブクロマカリムを合成するための前駆物質です。4-シアノフェノールの臭素化により、市販除草剤であるブロモキシニルが得られます。深共融溶媒(DES)混合物の成分としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C94009-5G:4548173193182
C94009-VAR:
C94009-BULK:
C94009-100G:4548173193168
C94009-25G:4548173193175
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High atom efficient and environment-friendly preparation of herbicides bromoxynil and ioxynil.
Joshi G and Patil RD
Indian Journal of Chemistry, 49B, 1678-1680 (2010)
Synthesis and antihypertensive activity of 4-(cyclic amido)-2H-1-benzopyrans.
Ashwood VA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 29(11), 2194-2201 (1986)
Nitrogen-doped carbons prepared from eutectic mixtures as metal-free oxygen reduction catalysts.
Lopez-Salas N, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(2), 478-488 (2016)
Micaela B Reddy et al.
Pharmaceutical research, 19(3), 292-298 (2002-04-06)
Tape stripping the outermost skin layer, the stratum corneum (sc), is a popular method for assessing the rate and extent of dermal absorption in vivo. Results from tape strip (TS) experiments can be affected significantly by chemical diffusion into the
G D Touraille et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3723-3731 (2005-06-16)
Despite the skin's excellent barrier function, dermal exposure to soil contaminated with toxic chemicals can represent a significant health hazard (e.g., via multiple work related contacts in the farming and waste disposal industries). The development of environmental standards or limits