Merck
441902
Sigma-Aldrich
炭酸セシウム
ReagentPlus®, 99%
別名:
炭酸二セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2CO3
CAS番号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder and chunks
pH範囲
10-13
mp
610 °C (dec.) (lit.)
溶解性
distilled water: soluble
密度
4.072 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸セシウムは、有機合成に広く使用されている強力な無機塩基です。炭酸セシウムは、アルデヒドおよびケトンをアルコールに還元する潜在的な化学選択的触媒です。炭酸セシウムは、4-トリフルオロメチル-1-クロロベンゼンおよび塩化アリルのHeckカップリング反応の塩基として使用されます。
アプリケーション
カルボン酸アルキル混合物を生成するためのアルコ-ルの効率的なO-アルキル化を促進します。
炭酸セシウムは、鈴木−宮浦、ヘック、およびバックワルド・ハートウィグアミノ化反応などのC-CおよびC-Nクロスカップリング反応において塩基として使用できます。また、アルキル化反応の塩基としても使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
441902-500G:
441902-100G:
441902-VAR:
441902-BULK:
441902-50G:
441902-250G:
441902-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cesium carbonate (CS2CO3)
Lehmann F
Synlett, 2004(13), 2447-2448 (2004)
Mengdi Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(30), 9259-9262 (2014-07-06)
Cs2CO3 has been found to be an efficient and chemoselective catalyst for reduction of aldehydes and ketones to alcohols with one equivalent of Ph2SiH2 as the reductant under solvent-free conditions. Most of the aldehydes employed can be effectively hydrosilated quantitatively
A Zapf et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(13), 2908-2915 (2001-08-07)
A detailed investigation into the influence of phosphines, additives, bases and solvents on the Heck coupling reaction of 4-trifluoromethyl-1-chlorobenzene (2) is presented. It is shown that a number of catalyst systems exist for efficient cross coupling of electron-deficient aryl chlorides
Single and double Suzuki- Miyaura couplings with symmetric dihalobenzenes
Sinclair DJ and Sherburn MS
The Journal of Organic Chemistry, 70(9), 3730-3733 (2005)
Pd-SAPO-31, an efficient, heterogeneous catalyst for Heck reactions of aryl chlorides.
Srivastava R, et al.
Tetrahedron Letters, 44(18), 3649-3651 (2003)
資料
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
すべて表示