Merck
255645
Sigma-Aldrich
炭酸セシウム
99.995% trace metals basis
別名:
炭酸二セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2CO3
CAS番号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder
mp
610 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸セシウムは、エレクトロルミネッセンスデバイスや有機合成で広く使用されている穏やかな無機塩基です。その優れた電子注入能力により、有機発光ダイオード(OLED)、有機電界効果トランジスタ(OFET)、有機太陽電池(OSC)、ペロブスカイト太陽電池の界面修飾材として使用されています。
アプリケーション
炭酸セシウムは、以下に使用できます。
  • ポリマー太陽電池のデバイス安定性と電力変換効率を向上させるカソードバッファ層。
  • 電極触媒によるCO2の選択的還元のためのアルカリベース電解質を調製する前駆体。
  • C、N、Oアルキル化、およびアリール化反応など、多くの有機変換における塩基。
カルボン酸アルキル混合物を生成するためのアルコ-ルの効率的なO-アルキル化を促進します。
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2