Merck
251437
Sigma-Aldrich
炭酸ルビジウム
99.8% trace metals basis
別名:
二ルビジウム カルボキシド, 炭酸 二ルビジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rb2CO3
CAS番号:
分子量:
230.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251437-BULK:
251437-10G:
251437-VAR:
251437-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
251437-50G4061833595831
251437-10G4061825937755