Merck
218227
Sigma-Aldrich
炭酸水素セシウム
99.9%
別名:
重炭酸セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsHCO3
CAS番号:
分子量:
193.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
solid
SMILES記法
[Cs+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
炭酸水素セシウムは重炭酸イオン源として使用されます。
アプリケーション
炭酸水素セシウムは、以下の用途で、塩基として使用できます。
  • アリールボロン酸による非活性化アルケンのNi触媒ヒドロアリール化によるアリール化アルカンの合成。
  • CBrCl3の存在下で、チオ尿素をフェニルアセトン、フェニルアセトフェノンおよびβ-テトラロンとカップリングさせる、5-フェニルチアゾールアミンの合成。
  • Pd触媒によるハロゲン化アリールのヒドロキシカルボニル化。
  • ハロゲン化アルキルを使用した2,4-ジヒドロキシベンジルアルデヒドおよび2,4-ジヒドロキシアセトフェノンの位置選択的アルキル化による4-アルキル化生成物の合成。
また、以下では、触媒としても使用されます:
  • グリセロールのオリゴマーへのエーテル化。
  • 無水酢酸を使用した一級アルコールとフェノールのアセチル化。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
218227-25G:
218227-VAR:
218227-BULK:
218227-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dalton T Snyder et al.
The Analyst, 142(12), 2109-2117 (2017-05-27)
A limitation of conventional quadrupole ion trap scan modes which use rf amplitude control for mass scanning is that, in order to detect a subset of an ion population, the rest of the ion population must also be interrogated. That