About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cs2O4S
CAS番号:
分子量:
361.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1019 °C (lit.)
密度
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
230030-VAR:
230030-10G:
230030-BULK:
230030-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)