アプリケーション
第1級アルコールの空気酸化
1,4-付加反応
下記のための触媒:
ホスファゼン誘導体の合成
収縮性の結合相互作用
分子内C-Nクロスカップリング反応
脱ハロゲン化水素性重縮合反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202126-VAR:
202126-10KG:
202126-2.5KG:
202126-5KG:
202126-BULK:
202126-500G:
202126-25G:
202126-1KG:
202126-5G:
202126-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、ナノ材料研究において高い関心を集めており、工業、環境、および生物医学研究の分野におけるデバイス開発への利用が進んでいます。