Merck
289310
Sigma-Aldrich
炭酸ルビジウム
99% (trace metals analysis)
別名:
二ルビジウム カルボキシド, 炭酸 二ルビジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rb2CO3
CAS番号:
分子量:
230.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99% (trace metals analysis)
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99% (trace metals analysis)
フォーム
powder
SMILES記法
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭酸ルビジウムは以下の用途に使用できます:
  • 量子ドット発光ダイオードを製作するための強力なn-ドーパントとして。炭酸ルビジウムを添加すると、MgドープZnO電子輸送層の熱安定性が向上します 。
  • フィッシャー–トロプシュ合成用のルビジウム促進鉄触媒を調製するための前駆体として。
  • トリアリールビスムチンを合成するための、有機ビスムチンとハロゲン化アリールまたはヘテロアリール間のクロスカップリング反応の強塩基として。
  • ルビジウムホウケイ酸ガラスの調製。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289310-25G:
289310-VAR:
289310-BULK:
289310-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)