Merck
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
別名:
Rubidium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CO3Rb2
CAS番号:
分子量:
230.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-530-9
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
powder
有効性
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
837 °C
溶解性
4500 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Rb+].[Rb+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2