Merck
251429
Sigma-Aldrich
フッ化ルビジウム
99.8% trace metals basis
別名:
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RbF
CAS番号:
分子量:
104.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤1% HF
bp
1410 °C/1 atm (lit.)
mp
795 °C (lit.)
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
密度
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 蒸着後のRubidium Fluoride処理:Cu(In,Ga)Se2薄膜表面およびCdS/Cu(In,Ga)Se2界面の化学構造に対する影響:この研究では、Cu(In,Ga)Se2薄膜およびそのCdSとの界面に対する蒸着後RbF処理の効果を検討し、化学組成および電子特性の変化を示しています(Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018)。
  • 高効率・低ヒステリシスの全無機CsPbI3ペロブスカイト太陽電池用のRubidium Fluoride添加剤:この研究では、効率を有意に高め、ヒステリシスを減少させるペロブスカイト太陽電池の添加剤としてのRbFを紹介しています(Zhang et al., 2023)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251429-10G:4548173965642
251429-BULK:
251429-50G:4548173965659
251429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)