グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
屈折率
n20/D 1.3252 (lit.)
bp
1704 °C/1 atm (lit.)
mp
993 °C (lit.)
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215309-50G:4548173931708
215309-BULK:
215309-10G:4548173931685
215309-VAR:
215309-250G:4548173931692
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
215309-10G | 4061838773609 |
215309-50G | 4061838773623 |
215309-250G | 4061838773616 |