Merck
1.06449
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
別名:
Sodium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FNa
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (precipitation titration)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 hPa ( 1077 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (precipitation titration)
フォーム
crystals
有効性
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% In water insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
損失
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
excess alkali (as NaOH): ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: SX0550-5
アナリシスノート
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.04 %
Free acid (as hydrofloric acid): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.075 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h): ≤ 0.2 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1