Merck
67414
Sigma-Aldrich
フッ化ナトリウム0.5 M 溶液
別名:
フッ化ナトリウム 溶液, Additive Screening Solution 19/Kit-No 78374(添加物スクリーニング溶液19/キット番号78374)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaF
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for analytical purposes
品質水準
密度
1.02 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フッ化ナトリウム(NaF)は以下の成分として使用されています:
  • Nicotiana benthamiana葉からタンパク質を抽出するための抽出バッファー
  • マウス脳の均質化のための哺乳動物組織溶解バッファー
  • Caenorhabditis elegans(線虫)を溶解してタンパク質を抽出するための溶解バッファー
生物化学的/生理学的作用
フッ化ナトリウム(NaF)は、歯磨き粉、含嗽液、洗口液の主成分として用いられています。納屋、倉庫、家屋、保管場所などで幼虫や昆虫を駆除するための殺虫剤として用いられます。また、エステラーゼ阻害薬としても作用します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67414-100ML-F:4548173349985
67414-1ML-F:4548173349992
67414-VAR-F:
67414-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miscellaneous Inorganic Toxicants
Cope R
Archives of Veterinary Science, 289-332 (2017)
Laïla Giordano et al.
iScience, 25(3), 103877-103877 (2022-03-05)
Malectins from the oligosaccharyltransferase (OST) complex in the endoplasmic reticulum (ER) of animal cells are involved in ER quality control and contribute to the Unfolded Protein Response (UPR). Malectins are not found in plant cells, but malectin-like domains (MLDs) are
Cyril Statzer et al.
Nature communications, 13(1), 967-967 (2022-02-20)
Inhibition of the master growth regulator mTORC1 (mechanistic target of rapamycin complex 1) slows ageing across phyla, in part by reducing protein synthesis. Various stresses globally suppress protein synthesis through the integrated stress response (ISR), resulting in preferential translation of
Svante Twetman et al.
Acta odontologica Scandinavica, 62(4), 223-230 (2004-10-30)
The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care launched a project group in 1999 to systematically review and evaluate the existing literature on different caries-preventive methods. The aim of this article was to report the findings concerning the caries-preventive
Ryan D Espy et al.
Analytical chemistry, 86(15), 7712-7718 (2014-06-28)
Determination of eight drugs of abuse in blood has been performed using paper spray or extraction spray mass spectrometry in under 2 min with minimal sample preparation. A method has been optimized for quantification of amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine