蒸気密度
6.45 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
solid
自己発火温度
896 °F
屈折率
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
tosylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158992-VAR:
158992-100G:
158992-5G:
158992-25KG:
158992-BULK:
158992-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック