Merck
12084
Supelco
カプサイシン
analytical standard
別名:
8-メチル-N-バニリル-trans-6-ノネンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
305.41
Beilstein:
2816484
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
analytical standard for food analysis
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
62-65 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI Key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途に使用されています:
  • 事務用紙ベースのカーボンブラックスクリーン印刷電極(CB-SPE)を用いたサイクリックボルタンメトリーによるトウガラシ、ブラックペッパーパウダー、トウガラシソースサンプル中のカプサイシンの定量
  • トウガラシサンプル中のカプサイシンを測定するための、Ag/Ag2Oを含むポリ(ナトリウム-4-スチレンスルホン酸)(PSS)で官能化還元酸化グラフェン(rGO)複合材料(Ag/Ag2O-PSS-Rgo)に基づく電気化学センサーの開発
  • オンライン超臨界流体抽出と逆相液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(RP-LC-MS/MS)による青ピーマンサンプル中の6種類のカプサイシノイドの多成分一斉分析
  • さまざまなの植物油サンプル中のカプサイシンおよびジヒドロカプサイシンをLC-MS/MSにより定量するためのポリクローナル抗体(pAb)を用いたイムノアフィニティークロマトグラフィー(IAC)に基づくクリーンアップの評価
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)による、Capsicum ann Linnエタノール抽出物中のカプサイシンの分離と定量
生物化学的/生理学的作用
プロトタイプバニロイド受容体アゴニスト。神経毒;無髄の C 線維をもたらす感覚ニューロンを活性化し、その多くにはサブスタンス P が含まれています。局所塗布をすると、感覚神経終末が感度が低下し、逆説的な抗侵害受容効果が得られます。全身投与を行うと、特に新生仔動物においてカプサイシン感受性細胞に対して神経毒性を示す可能性があります。トウガラシの活性成分。
プロトタイプバニロイド受容体アゴニスト;神経毒。トウガラシの活性成分。
特徴および利点
高品質の精製 E-カプサイシン、保証純度(HPLC による):99.0%。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
12084-VAR:
12084-50MG-F:
12084-VAR-F:
12084-10MG-F:
12084-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of capsaicin content in various parts of pepper fruit by liquid chromatography with electrochemical detection.
Supalkova, Veronika, et al.
Acta Chimica Slovenica, 54.1, 55-55 (2007)
S W Hwang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(11), 6155-6160 (2000-05-24)
Capsaicin, a pungent ingredient of hot peppers, causes excitation of small sensory neurons, and thereby produces severe pain. A nonselective cation channel activated by capsaicin has been identified in sensory neurons and a cDNA encoding the channel has been cloned
Jennifer Leech et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 188(9), 1069-1075 (2013-10-08)
Antitussive therapies are accompanied by a substantial placebo effect, indicating that inhibitory circuits in the brain have a significant capacity to regulate cough neural processing. However, essentially nothing is known about the identity of these inhibitory circuits or how they
Zohar Bromberg et al.
PloS one, 8(2), e57149-e57149 (2013-03-08)
The heat shock response (HSR) is a highly conserved molecular response to various types of stresses, including heat shock, during which heat-shock proteins (Hsps) are produced to prevent and repair damages in labile proteins and membranes. In cells, protein unfolding
Emma C Y Hilton et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 132(4), 847-855 (2013-06-20)
Inhaled capsaicin elicits cough reproducibly in human subjects and is widely used in the study of cough and antitussive therapies. However, the traditional end points C2 and C5 (the concentrations of capsaicin inducing at least 2 or 5 coughs, respectively)