Merck
Y0000671
カプサイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-メチル-N-バニリル-trans-6-ノネンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
305.41
Beilstein:
2816484
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
capsaicin
メーカー/製品名
EDQM
mp
62-65 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI Key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Capsaicin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
プロトタイプバニロイド受容体アゴニスト。神経毒;無髄の C 線維をもたらす感覚ニューロンを活性化し、その多くにはサブスタンス P が含まれています。局所塗布をすると、感覚神経終末が感度が低下し、逆説的な抗侵害受容効果が得られます。全身投与を行うと、特に新生仔動物においてカプサイシン感受性細胞に対して神経毒性を示す可能性があります。トウガラシの活性成分。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0000671-1EA:
Y0000671-50MG:
Y0000671:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jennifer Leech et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 188(9), 1069-1075 (2013-10-08)
Antitussive therapies are accompanied by a substantial placebo effect, indicating that inhibitory circuits in the brain have a significant capacity to regulate cough neural processing. However, essentially nothing is known about the identity of these inhibitory circuits or how they
Zohar Bromberg et al.
PloS one, 8(2), e57149-e57149 (2013-03-08)
The heat shock response (HSR) is a highly conserved molecular response to various types of stresses, including heat shock, during which heat-shock proteins (Hsps) are produced to prevent and repair damages in labile proteins and membranes. In cells, protein unfolding
Emma C Y Hilton et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 132(4), 847-855 (2013-06-20)
Inhaled capsaicin elicits cough reproducibly in human subjects and is widely used in the study of cough and antitussive therapies. However, the traditional end points C2 and C5 (the concentrations of capsaicin inducing at least 2 or 5 coughs, respectively)
Helen Sumner et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(9), 943-949 (2013-03-09)
Cough is one of the principal symptoms of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) but the potential drivers of cough are likely to be multifactorial and poorly understood. To quantify cough frequency in an unselected group of subjects with COPD and
Jessica O'Neill et al.
Pharmacological reviews, 64(4), 939-971 (2012-10-02)
A large number of pharmacological studies have used capsaicin as a tool to activate many physiological systems, with an emphasis on pain research but also including functions such as the cardiovascular system, the respiratory system, and the urinary tract. Understanding