15971
N-バニリルノナンアミド
analytical standard
別名:
N-(4-ヒドロキシ-3-メトキシベンジル)ノナンアミド, N-バニリルペラルゴンアミド, シュードカプサイシン, ノナン酸バニリルアミド, ノニルバニルアミド, ペラルゴン酸バニリルアミド, 合成カプサイシン
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI Key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
15971-BULK:
15971-VAR:
15971-50MG:
15971-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック