certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000535
traceable to USP 1643496
APIファミリー
terbinafine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
InChI Key
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1298-1G:
PHR1298-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)