認証
EPA 1694
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
environmental
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI Key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:fluoroquinolone
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17850-5G-F-PW:
17850-BULK-F:
17850-5G-F:
17850-25G-F:
17850-25G-F-PW:
17850-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック