Merck
1134335
USP
シプロフロキサシン塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
シプロフロキサシン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18FN3O3 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
385.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ciprofloxacin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
InChI Key
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1134335-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrea Meyerhoff et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 39(3), 303-308 (2004-08-13)
In August 2000, the US Food and Drug Administration (FDA) approved ciprofloxacin hydrochloride (Cipro; Bayer) for management of postexposure inhalational anthrax. This was the first antimicrobial drug approved by the FDA for use in treating an infection due to a
Lucile Pantel et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy (2021-03-10)
NOSO-502 is a preclinical antibiotic candidate of the Odilorhabdin class. This compound exhibits activity against Enterobacteriaceae pathogens, including carbapenemase-producing bacteria and most of the Colistin (CST)-resistant strains. Among a collection of CST-resistant Klebsiella pneumoniae strains harboring mutations on genes pmrAB
Tarek Haddad et al.
Chemosphere, 115, 40-46 (2014-03-19)
The presence of pharmaceuticals, especially antibiotics, in the aquatic environment is of growing concern. Several studies have been carried out on the occurrence and environmental risk of these compounds. Ciprofloxacin (CIP), a broad-spectrum anti-microbial second-generation fluoroquinolone, is widely used in
Ziyu Sun et al.
Infection and immunity, 82(4), 1638-1647 (2014-02-05)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that causes acute and chronic infections in humans. Pyocins are bacteriocins produced by P. aeruginosa that are usually released through lysis of the producer strains. Expression of pyocin genes is negatively regulated by PrtR
Ting-Chi Yeh et al.
Cancer, 120(8), 1255-1262 (2014-01-15)
The purpose of the current study was to prevent bloodstream infection and invasive fungal infection (IFI) by administering prophylactic antibiotic and antifungal agents during intensive chemotherapy in patients being treated for acute leukemia. Prophylaxis treatment was administered during intensive chemotherapy