Merck
P8396
Sigma-Aldrich
ピペラシリン ナトリウム塩
penicillin analog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N5NaO7S
CAS番号:
分子量:
539.54
Beilstein:
5373920
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282423
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)c4ccccc4)C(=O)C1=O
InChI
1S/C23H27N5O7S.Na/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChI Key
WCMIIGXFCMNQDS-IDYPWDAWSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
ピペラシリンは半合成の、広い抗菌スペクトルを持つウレイドペニシリン系の抗生物質で、アンピシリンから得られます。敗血症患者の抗菌療法最適化のための薬物動態研究で使用されています。ピペラシリン過敏性反応の研究および多剤耐性生物の研究のため使用されています
生物化学的/生理学的作用
ピペラシリンはある種のペニシリン結合タンパク質(PBPs)と結合することにより細菌の細胞壁合成の最終段階を阻害し、細胞の融解を招きます。細胞溶解は細菌の細胞壁自己分解酵素により媒介されます。ピペラシリンは自己消化阻害剤を妨害することがあります。
包装
1 g、5 g、10 g
その他情報
容器を密閉し、乾燥して換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8396-1G:
P8396-5G:
P8396-VAR:
P8396-BULK:
P8396-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Grace C Lee et al.
Clinical therapeutics, 34(12), 2297-2300 (2012-12-01)
Studies evaluating the outcomes of an extended-infusion (EI) piperacillin-tazobactam dosing strategy in specific cohorts of critically ill patients are lacking. A retrospective, pre-implementation and post-implementation study of 148 critically ill patients was conducted to compare EI and traditional infusion piperacillin-tazobactam.
Saloni Singla et al.
The Journal of antibiotics, 66(2), 61-66 (2012-11-22)
The existence of majority of bacteria in biofilm mode makes it difficult to eradicate them as antibiotics at much higher concentrations than the MICs are required to destroy these bacteria. This study investigated the effect of different classes of antibiotics
Paul Whitaker et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(1), 200-211 (2011-05-25)
A mechanistic understanding of the relationship between the chemistry of drug Ag formation and immune function is lacking. Thus, mass spectrometric methods were employed to detect and fully characterize circulating Ags derived from piperacillin in patients undergoing therapy and the
Sadikah Behbehani et al.
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 2 Suppl 1), 447-449 (2013-02-01)
Oxidized regenerated cellulose is a topical hemostatic agent that is used commonly in abdominal and pelvic surgery. Although oxidized regenerated cellulose mimicking an abscess has been reported after different operations, little is known about its side effects after gynecologic surgery.
João Gonçalves-Pereira et al.
PloS one, 7(11), e49845-e49845 (2012-11-28)
The clinical efficacy of continuous infusion of piperacillin/tazobactam in critically ill patients with microbiologically documented infections is currently unknown. We conducted a retrospective multicenter cohort study in 7 Portuguese intensive care units (ICU). We included 569 critically ill adult patients