Merck
T5639
Sigma-Aldrich
チカルシリン 二ナトリウム塩
別名:
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-カルボキシ-3-チエニルアセチル]アミノ]-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
428.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282427
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
semisynthetic
形状
powder or crystals
white to light yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C([O-])=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,12-;;/m1../s1
InChI Key
ZBBCUBMBMZNEME-QBGWIPKPSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
チカルシリンは、多くのグラム陽性およびグラム陰性の好気性細菌および嫌気性細菌に対する広域スペクトルの殺菌活性を持つ半合成抗生物質です。一般に、その薬効を改善するためにクラブラン酸塩と組み合わせて使用されます。嚢胞性線維症の小児患者での適切な投与を研究するために使用されます
生物化学的/生理学的作用
チカルシリンは、ペプチドグリカントランスペプチダーゼを阻害することにより、ペプチドグリカン架橋のレベルで細菌細胞壁生合成を防ぐβ-ラクタム抗生物質です。ペニシリンに由来し、作用はカルベニシリンに類似しています。チカルシリンは、β-ラクタマーゼによる分解を受けやすい抗生物質です
包装
1G
その他情報
β-ラクタム系抗生物質。
容器はしっかり密閉し、乾燥してよく換気された場所で保管します。湿気の影響を受けやすいです。乾燥した場所に保管してください。
保管および安定性
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep in a dry place.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5639-BULK:
T5639-1G:
T5639-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Müserref Tatman-Otkun et al.
BMC microbiology, 5, 24-24 (2005-05-11)
Stenotrophomonas maltophilia is inherently resistant to many antimicrobials. So far, antimicrobial susceptibility tests for S. maltophilia have not been fully standardized. The purpose of the study was to compare the susceptibility of S. maltophilia isolates against seven different antimicrobials using
R N Brogden et al.
Drugs, 20(5), 325-352 (1980-11-01)
Ticarcillin is a semisynthetic penicillin for parenteral administration. The antibacterial activity of ticarcillin is similar to that of carbenicillin except that it is two to four times more active in vitro against Pseudomonas aeruginosa, generally less active against Gram-positive cocci
Natalie A Peartree et al.
Psychopharmacology, 234(12), 1815-1828 (2017-04-01)
Smoking typically begins during adolescence or early adulthood in a social context, yet the role of social context in animal models is poorly understood. The present study examined the effect of social context on acquisition of nicotine self-administration. Sixty-day-old male
Rocio Ochoa-Fernandez et al.
Nature methods, 17(7), 717-725 (2020-07-01)
Optogenetics is the genetic approach for controlling cellular processes with light. It provides spatiotemporal, quantitative and reversible control over biological signaling and metabolic processes, overcoming limitations of chemically inducible systems. However, optogenetics lags in plant research because ambient light required
Jennifer M Loftis et al.
European journal of pharmacology, 880, 173175-173175 (2020-05-18)
There are no medications that target the neurotoxic effects or reduce the use of methamphetamine. Recombinant T-cell receptor ligand (RTL) 1000 [a partial major histocompatibility complex (pMHC) class II construct with a tethered myelin peptide], addresses the neuroimmune effects of